Kluczowe dokumenty
921912
Sigma-Aldrich
3D Printable Ultra-High Temperature Boron Carbide Ink
greener alternative
Synonim(y):
Atrament B4Cdo bezpośredniego zapisu, Atrament B4Cdo druku 3D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
Poziom jakości
Formularz
paste
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
50 % (v/v) (Boron carbide)
kolor
gray
średnia wielkość cząstek
1.8 μm
lepkość
10-103 Pa.s (25 °C at 100 s-1)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B21B3B4B2C431
InChI
1S/CB4/c2-1-3(2)5(1)4(1)2
Klucz InChI
INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Ten produkt to tiksotropowy atrament na bazie mikrocząstek węglika boru (B4C). Nadaje się do różnych technologii druku bezpośredniego (aka robocasting). Atrament oferuje stabilną dyspersję B4C, wysoką lepkość, dobrą drukowność i długi okres trwałości (przy przechowywaniu w szczelnie zamkniętym pojemniku)[1][2][3]. Spiekane wzory zapewniają doskonałą stabilność termiczną i twardość. Farba nadaje się do zastosowań takich jak wymienniki ciepła, elementy o wysokim stopniu zużycia, elementy w środowiskach o ekstremalnych temperaturach itp.
Przechowywanie i stabilność
Wskazówki dotyczące obsługi:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce.
Unikać ekspozycji na ciepło.
Procedura krok po kroku mieszania atramentu i ładowania do strzykawki znajduje się w załączonym pliku.
Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce, nie zamrażać
Unikać ekspozycji na ciepło
Przed użyciem dobrze wymieszać ręcznie lub w mikserze planetarnym (preferowane).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Additive manufacturing of graded B4C-Al cermets with complex shapes.
Chandrasekaran S, et al.
Materials & Design, 188, 108516-108516 (2020)
Boron Carbide: Structure, Properties, and Stability under Stress.
Domnich V, et al
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(11), 3605-3628 (2011)
Complex shaped boron carbides from negative additive manufacturing.
Lu R, et al.
Materials & Design, 148, 8-16 (2018)
Produkty
Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.