Kluczowe dokumenty
920088
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
large grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Synonim(y):
Grafen Roll-to-Roll
Wybierz wielkość
1 EACH
4350,00 zł
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
4350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
R2R Monolayer large grain CVD graphene on copper foil, A5 size, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
opis
Growth method: roll-to-roll CVD
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Number of layer: Monolayer
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór arkusza
280 Ω/sq ±10%
rozmiar
110 μm × 110 μm ± 10%, grain size
grubość
35 μm , Cu Foil
pokrycie powierzchni
surface coverage >98%
przepuszczalność
>97%
właściwości półprzewodników
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
ciąg SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
Klucz InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wysokiej jakości, jednowarstwowy grafen CVD o dużym rozmiarze ziarna (∼110μm2) na folii miedzianej, rozmiar A5.
Zastosowanie
Nasze produkty z grafenu CVD Roll-to-Roll to prawdziwie jednowarstwowy grafen wysokiej jakości, wytwarzany w pomieszczeniach czystych, ściśle monitorowany i poddawany kontroli jakości w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności.
Proces Roll-to-Roll umożliwia ciągłą produkcję grafenu na dużą skalę.[1]
Ten produkt o dużym rozmiarze ziarna i niskiej rezystancji arkusza umożliwiłby niezrównaną powtarzalność i wysoką wydajność dla FET opartych na grafenie CVD[2], czujników opartych na grafenie CVD i mikro/nanoelektroniki opartej na heterostrukturze[3].
Przykłady zastosowań:
  • Ultraszybki tranzystor
  • Urządzenia optyczne
  • Czujniki biologiczne/gazowe
  • Przezroczysta elektroda
  • Elastyczny wyświetlacz
  • Inteligentna powłoka
  • Zarządzanie ciepłem
Przestroga
Zachować ostrożność, aby nie upuścić
Przechowywać z dala od zanieczyszczeń, ciepła, kurzu, płomieni itp.
Przechowywanie i stabilność
Unikać bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności i kurzu.
Informacje prawne
Produkt firmy LG Electronics, wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integrating graphene into semiconductor fabrication lines.
Daniel Neumaier et al.
Nature materials, 18(6), 525-529 (2019-05-23)
Hao-Ling Tang et al.
ACS nano, 11(12), 12817-12823 (2017-11-29)
Two-dimensional (2D) materials are drawing growing attention for next-generation electronics and optoelectronics owing to its atomic thickness and unique physical properties. One of the challenges posed by 2D materials is the large source/drain (S/D) series resistance due to their thinness
Bing Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(9), e1800996-e1800996 (2018-10-03)
Chemical vapor deposition (CVD) is considered to be an efficient method for fabricating large-area and high-quality graphene films due to its excellent controllability and scalability. Great efforts have been made to control the growth of graphene to achieve large domain
Produkty
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.