Merck
918776
Sigma-Aldrich
PIM-py
Synonim(y):
2,3,5,6-tetrafluoro-4-pirydynokarbonylo-3,3,3′,3′-tetrametylo-1,1′-spirobisynowy kopolimer dane-5,5′,6,6′-tetrolu, Polimery o wewnętrznej mikroporowatości
Wybierz wielkość
2.5 G
2980,00 zł
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 G
2980,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C27H20N2O4)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Zastosowanie
Polimery o wewnętrznej mikroporowatości (PIM) wzbudziły znaczne zainteresowanie separacją membranową i innymi zastosowaniami od czasu ich pierwszego odkrycia w 2004 roku. Polimery PIM są zaprojektowane tak, aby miały bardzo sztywne i zniekształcone struktury szkieletowe, które nie mogą być skutecznie pakowane, a zatem wykazują mikroporowatość. PIM znajdują zastosowanie w przemyśle, ponieważ są przetwarzalne w roztworach, mają wysoką przepuszczalność i wykazują znaczną selektywność par gazowych jako membrany. [1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymers of Intrinsic Microporosity.
McKeown N B, et al.
ISRN Materials Science, 7-7 (2012)
Understanding the Topology of the Polymer of Intrinsic Microporosity PIM-1: Cyclics, Tadpoles, and Network Structures and Their Impact on Membrane Performance.
Foster A B, et al.
Macromolecules, 53(2), 569-583 (2020)