Kluczowe dokumenty
917036
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
25G, 0.50″, 50/box
Synonim(y):
Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D, Tępa igła
Wybierz wielkość
1 EACH
205,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
205,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
Stainless steel dispensing tips, 25 gauge, 0.50″, red, 50/box
Zastosowanie
Końcówki dozujące ze stali nierdzewnej są tępymi igłami o rozmiarze 25. Końcówki są wolne od wyprysków, zadziorów i zanieczyszczeń.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)