Merck
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
Synonim(y):
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)