Merck
915866
Sigma-Aldrich
Aquivion® E87-05
membrane sheet, PFSA eq. wt. 870 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 50 μm
Synonim(y):
1,1,2,2-tetrafluoro-2-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-, Fluorek etanosulfonylu, Polimer z 1,1,2,2-tetrafluoroetenem, hydrolizowany
About This Item
Wzór liniowy:
-(CF2CF2)n(CF2CF(OC2F4SO3H))m-
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
60104509
Formularz
membrane sheet
ciężar równoważnikowy
840-900 g/eq (SO3H)
dł. × szer. × grubość
31 cm × 31 cm × 50 μm
grubość
45-55 μm , average
Opis ogólny
8959 Membrany jonomerowe PFSA to wytłaczane w stanie stopionym folie na bazie kopolimeru tetrafluoroetylenu o krótkim łańcuchu bocznym (SSC) i eteru winylowego sulfonylofluorku (SFVE) F2C=CF-O-(CF2)2-SO2Fprodukowanego przemysłowo przez Solvay Specialty Polymers. Po hydrolizie filmu grupy funkcyjne perfluoropolimeru działają w postaci kwasu sulfonowego SO3H.
Zastosowanie
Membrany 8959 PFSA są wykorzystywane do zastosowań elektrochemicznych, takich jak między innymi ogniwa paliwowe z elektrolitem polimerowym, systemy elektrodejonizacji, generatory ozonu, elektrolizery wody, separatory i sprężarki wodoru, akumulatory przepływowe redox, a także systemy perwaporacji lub nawilżania gazu.
Informacje prawne
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.