Merck
913375
Sigma-Aldrich
Branched polyethylenimine solution
2mg/mL aqueous solution, suitable for biomedical research
Synonim(y):
PEI solution
Wybierz wielkość
5 ML
435,00 zł
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
435,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H(NHCH2CH2)mNH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
2 mg/mL
kolor
colorless to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Klucz InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
High molecular weight branched PEI is commonly used in gene delivery due to its high transfection efficiency in a broad range of cells. Branched PEI has been used to successfully deliver genetic material both in vitro and in vivo, while maintaining low cytotoxicity with DNA complexation.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Boussif et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(16), 7297-7301 (1995-08-01)
Several polycations possessing substantial buffering capacity below physiological pH, such as lipopolyamines and polyamidoamine polymers, are efficient transfection agents per se--i.e., without the addition of cell targeting or membrane-disruption agents. This observation led us to test the cationic polymer polyethylenimine
W T Godbey et al.
Journal of biomedical materials research, 45(3), 268-275 (1999-07-09)
Poly(ethylenimine) (PEI) samples of various molecular weights and pHs were used to transfect endothelial cells to achieve levels of gene expression for comparison. PEIs with nominal molecular weights of 600, 1200, 1800, 10,000, and 70,000 Da were examined at pHs
Produkty
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.