About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx™, Stabilizer-F jest składnikiem naszych zestawów do formulacji leków NanoFabTx™ (918075), które obejmują dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx™, Stabilizer-F jest stabilizatorem polimerowym.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx™, Stabilizer-F może być stosowany jako uzupełnienie składnika w naszych zestawach do formulacji leków NanoFabTx™ (918075).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)