Merck
912387
Sigma-Aldrich
Alginate methacrylate
high viscosity, degree of methacrylation: 20-40%
Synonim(y):
AlMA, AlginateMA, Alginian, Alginian modyfikowany metakrylanem, Alginian sodu, Kwas alginowy
About This Item
Wzór liniowy:
(C13H17O10Na)m(C6H7O7Na)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
degree of functionalization: 20-40%
Poziom jakości
Formularz
(Powder or chunk(s) or fibers)
kolor
light yellow
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Alginian jest anionowym polisacharydem, który jest szeroko stosowany w zastosowaniach farmaceutycznych i biomedycznych ze względu na jego niezwierzęce pochodzenie, niską toksyczność, biokompatybilność i biodegradowalność.[1] Hydrożele alginianowe są powszechnie stosowane do wytwarzania rusztowań w inżynierii tkankowej,[2] biotuszów do biodruku 3D,[3][4] i nanonośników do dostarczania leków i genów. Podczas gdy alginian jest powszechnie sieciowany w hydrożel poprzez sieciowanie jonowe kationami dwuwartościowymi (np. Ca2+), żele te charakteryzują się ograniczoną długoterminową stabilnością z powodu reakcji wymiany i migracji kationów dwuwartościowych z matrycy alginianowej. Aby zapobiec degradacji matrycy, alginian może być funkcjonalizowany reaktywnymi grupami, które mogą być chemicznie usieciowane, takimi jak metakrylany.[5] Alginian funkcjonalizowany metakrylanami może być stosowany do przygotowania hydrożeli poprzez termiczne lub fotochemiczne sieciowanie końcowych metakrylanów.[6][7][8] Właściwości powstałego hydrożelu (np. sztywność, współczynnik pęcznienia, szybkość degradacji) można regulować za pomocą masy cząsteczkowej alginianu, stopnia funkcjonalizacji metakrylanu i gęstości usieciowania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocrosslinkable polysaccharides for in situ hydrogel formation
Smeds K A and Grinstaff M W
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 54 (1), 115-112 (2001)
Siddhesh N Pawar et al.
Biomaterials, 33(11), 3279-3305 (2012-01-28)
Alginates have become an extremely important family of polysaccharides because of their utility in preparing hydrogels at mild pH and temperature conditions, suitable for sensitive biomolecules like proteins and nucleic acids, and even for living cells such as islets of
Oju Jeon et al.
Biomaterials, 30(14), 2724-2734 (2009-02-10)
Photocrosslinked and biodegradable alginate hydrogels were engineered for biomedical applications. Photocrosslinkable alginate macromers were prepared by reacting sodium alginate and 2-aminoethyl methacrylate in the presence of 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide hydrochloride and N-hydroxysuccinimide. Methacrylated alginates were photocrosslinked using ultraviolet light with 0.05% photoinitiator.
Jia Jia et al.
Acta biomaterialia, 10(10), 4323-4331 (2014-07-08)
Recent advances in three-dimensional (3-D) printing offer an excellent opportunity to address critical challenges faced by current tissue engineering approaches. Alginate hydrogels have been used extensively as bioinks for 3-D bioprinting. However, most previous research has focused on native alginates
Eneko Axpe et al.
International journal of molecular sciences, 17(12) (2016-11-30)
Three-dimensional (3D) bioprinting is on the cusp of permitting the direct fabrication of artificial living tissue. Multicellular building blocks (bioinks) are dispensed layer by layer and scaled for the target construct. However, only a few materials are able to fulfill