Merck
912158
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethane-1,2-diammonium iodide
greener alternative
Synonim(y):
10439, DEEDAI, Jodek N,N-dietyloetano-1,2-diamonu
Wybierz wielkość
10 G
538,00 zł
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
538,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18I2N2
Masa cząsteczkowa:
372.03
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Identity by (1H NMR)
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
beige
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych.[1][2][3] Wariacje/zastępowanie kationów i anionów organohalogenkowych jest wykorzystywane do optymalizacji przerwy pasmowej, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Informacje prawne
Produkt firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Real-Time Observation of Exciton-Phonon Coupling Dynamics in Self-Assembled Hybrid Perovskite Quantum Wells
Ni L, et al.
ACS Nano, 11(11), 10834-10843 (2017)
Excitonic Properties of Chemically Synthesized 2D Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Nanosheets
Zhang Q, et al.
Advanced Materials, 30(18) (2018)
Systematic studies on chain lengths, halide species, and well thicknesses for lead halide layered perovskite thin films.
Takeoka Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 79(10), 1607-1613 (2006)