Merck
90976
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(Fmoc-amino)piperidine-4-carboxylic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.53
Beilstein:
7609053
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H30N2O6/c1-25(2,3)34-24(32)28-14-12-26(13-15-28,22(29)30)27-23(31)33-16-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,21H,12-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
Klucz InChI
BOFOACPQHWDRLH-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Amino acid for preparation of water-soluble highly helical peptides
Amino acid for preparing water-soluble highly helical peptides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid: A Cyclic alpha,alpha-Disubstituted Amino Acid for Preparation of Water-Soluble Highly Helical Peptides.
Christopher L. Wysong et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7650-7651 (1996-11-01)