Kluczowe dokumenty
908207
ω-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H35D5O5
Masa cząsteczkowa:
413.60
Kod UNSPSC:
12352106
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)