Merck
492825
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methyl-d iodide
Wybierz wielkość
5 G
3673,50 zł
3673,50 zł
Cena katalogowa3950,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
3673,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
DCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
3673,50 zł
Cena katalogowa3950,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
gęstość
2.296 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
agriculture
environmental
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-MICDWDOJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zeneng Wang et al.
Nature, 472(7341), 57-63 (2011-04-09)
Metabolomics studies hold promise for the discovery of pathways linked to disease processes. Cardiovascular disease (CVD) represents the leading cause of death and morbidity worldwide. Here we used a metabolomics approach to generate unbiased small-molecule metabolic profiles in plasma that