Merck
907758
Sigma-Aldrich
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester
Synonim(y):
Izocyjanian, Wchłanialny izocyjanian
Wybierz wielkość
1 G
284,00 zł
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
284,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O8
Masa cząsteczkowa:
412.35
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ester 2-[2-(4-izocyjanianofenoksy)-acetoksy]-etylowy kwasu (4-izocyjanianofenoksy)-octowego jest wysoce reaktywnym wchłanialnym izocyjanianem. Biodegradowalne wiązanie w tym monomerze pochodzi z grup biokompatybilnych. Ten nowy monomer umożliwia syntezę biodegradowalnych poliuretanów, które mają porównywalne właściwości mechaniczne z dostępnymi na rynku poliuretanami klasy medycznej.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)