Merck
906018
Sigma-Aldrich
Spiro[9H-fluorene-9,9′-[9H]xanthene]-2,2′,7,7′-tetramine
Synonim(y):
N2,N2,N7,N7,N2′,N2′,N7′,N7′-oktakis(4-metoksyfenylo)spiro[9H-fluoreno-9,9′-[9H]ksanten]-2,2′,7,7′-tetramina, X60
Wybierz wielkość
1 G
1330,00 zł
1330,00 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1330,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H68N4O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1241.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
1330,00 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>98%
Formularz
solid
kolor
beige
ciąg SMILES
COC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=CC=C4C(C5(C6=CC(N(C7=CC=C(OC)C=C7)C8=CC=C(OC)C=C8)=CC=C6OC9=CC=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10)C%11=CC=C(OC)C=C%11)C=C59)C%12=CC(N(C%13=CC=C(OC)C=C%13)C%14=CC=C(OC)C=C%14)=CC=C4%12)=C3
InChI
1S/C81H68N4O9/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-76(74)81(75(73)49-61)77-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-79(77)94-80-4
Klucz InChI
BSBVJQUURRFRGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Spiro[9H-fluoreno-9,9′-[9H]ksanten]-2,2′,7,7′-tetramina (X60) jest materiałem transportującym dziury (HTM) o nieplanarnej strukturze 3D, która zmniejsza sprzężenie elektroniczne i rekombinację ładunków. Może być stosowany jako materiał wyjściowy w produkcji ekologicznych i opłacalnych półprzewodników organicznych typu p.[1][2]
X60 jest tańszą alternatywą dla Spiro-OMeTAD.
X60 to spiro[fluoren-9,9′-ksanten] (SFX) oparty na organicznym materiale do transportu dziur (HTM)[1].
Urządzenia z X60 jako HTM wykazały wysoką sprawność konwersji energii (PCE) wynoszącą 7,30% w półprzewodnikowych ogniwach słonecznych uczulonych barwnikiem (ssDSC) i 19,84% w perowskitowych ogniwach słonecznych (PSC). Wyniki te są konkurencyjne w stosunku do zgłoszonych rekordowych PCE urządzeń ssDSC i PSC opartych na dobrze znanym HTM Spiro-OMeTAD. Ponadto, w PSC opartych na X60 nie zaobserwowano prawie żadnego zachowania histeretycznego, a na parametry fotowoltaiczne urządzeń nie mają wpływu zastosowane szybkości skanowania[3].
Zastosowanie
X60 może być stosowany jako polimer przewodzący w tworzeniu perowskitowych ogniw słonecznych o wysokiej wydajności.[1][2][4][5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of different small molecule hole transporters on the performance and charge transfer dynamics of perovskite solar cells
Pydzinska K, et al.
Synthetic Metals, 232(47), 181-187 (2017)
A low-cost spiro[fluorene-9,90-xanthene]-based hole transport material for highly efficient solid-state dye-sensitized solar cells and perovskite solar cells.
Xu B, et al.
Energy & Environmental Science, 9(3), 873-877 (2016)
Building Solar Cells from Nanocrystal Inks
Luo K, et al.
Applied Sciences, 9(9), 1885-1885 (2019)
Precise Control of Thermal and Redox Properties of Organic Hole-Transport Materials
Chiykowski VA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 130(47), 15755-15759 (2018)
SFX as a low-cost ′Spiro′ hole-transport material for efficient perovskite solar cells.
Maciejczyk M, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(13), 4855-4863 (2016)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.