Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352200
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
iPE-Quick Kit (prod.no. 767824) is available and intended for the confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of this iPE kit.
This is a protein synthesis system that utilizes E. coli cell extract. It allows easy and efficient protein expression by adding circular or linear DNA as the template DNA, which enables transcription of mRNA with T7 RNA polymerase.
This kit has been developed under license from RIKEN, incorporating their proprietary, advanced cell-free protein synthesizing technology into a kit dedicated to stable isotope labeling.
This kit is not intended to be used for disulfide-containing proteins. For disulfide-containing proteins, refer to prod.no. 797006.
Packaging
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 97 atom % D |
| technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable | technique(s) protein expression: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) protein expression: suitable, bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?