Merck
904228
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,3,3,11,11-d6 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26D6H38NO6SNa
Masa cząsteczkowa:
527.72
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Postać
liquid
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2([2H])[2H])(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
Powiązane kategorie
Opakowanie
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C