Merck
903590
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
1 MG
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C10H13N
Masa cząsteczkowa:
225.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
Klucz InChI
KEQFTVQCIQJIQW-LZNBELBNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)