Merck
900368
Sigma-Aldrich
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Wybierz wielkość
1 MG
6170,00 zł
6170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
6170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C19H18O10
Masa cząsteczkowa:
445.35
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
6170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
Klucz InChI
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Względna stereochemia
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)