Merck
903515
Sigma-Aldrich
Moricizine-(morpholino-2,2,3,3,5,5,6,6-d8) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Wybierz wielkość
1 MG
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1890,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22D8H17N3O4SHCl
Masa cząsteczkowa:
472.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.24
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N2C3=C(C=CC(NC(OCC)=O)=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl
InChI
1S/C22H25N3O4S.ClH/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24;/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27);1H/i11D2,12D2,13D2,14D2;
Klucz InChI
GAQAKFHSULJNAK-USILMEKGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)