Merck
901594
Sigma-Aldrich
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in THF
Synonim(y):
Diizopropylometanodiimina
Wybierz wielkość
25 ML
548,00 zł
100 ML
1200,00 zł
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
548,00 zł
100 ML
1200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C7H14N2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
stężenie
1 M in THF
gęstość
0.870 g/mL
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N(=C=NC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Klucz InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cenny odczynnik oferowany jako roztwór w tetrahydrofuranie dla wygodniejszej obsługi.
DIC(N,N′-diizopropylokarbodiimid) został użyty w połączeniu z 1-hydroksy-7-azabenzotriazolem (HOAt) do sprzęgania aminokwasu z N-alliloglicyną w celu utworzenia N-allilopeptydu.[1]
Coupling reagent for peptide syntheses.[2][3][4]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
2.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-16.66 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
Stéphane Chantepie et al.
PloS one, 10(7), e0133140-e0133140 (2015-07-29)
Do all traits within an organism age for the same reason? Evolutionary theories of aging share a common assumption: the strength of natural selection declines with age. A corollary is that additive genetic variance should increase with age. However, not
P J Weber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(6), 597-600 (1999-01-01)
A new method has been developed to synthesize fluorescein labeled peptides, compounds of increasing importance in bioorganic chemistry, cell biology, pharmacology, drug targeting and medicinal chemistry. We show, that 4(5)-carboxyfluorescein is much more efficient than the hitherto predominantly utilized reagents