Merck
901438
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
P(t-Bu)3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H27P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Produkt 901438 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.878 g/mL
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cenny ligand do wielu reakcji sprzęgania. Ten produkt jest oferowany jako roztwór THF dla wygodniejszej obsługi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)