Merck
901349
Sigma-Aldrich
Hexagonal boron nitride ink
greener alternative
for blade coating
Synonim(y):
Dyspersja hBN, Dyspersja heksagonalnego azotku boru z mleczanem etylu, Tusz hBN do powlekania ostrzy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Formularz
dispersion
skład
Solid content, 20-40%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
wielkość cząstki
≤0.3 μm
napięcie powierzchniowe
28-32 dyn/cm
lepkość
200-450 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
152-156 °C (ethyl lactate)
gęstość
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Niniejszy produkt należy do kategorii "Enabling", a więc jest zgodny z zasadą "Design for energy efficiency". Materiały z azotku boru mają interesujące właściwości, takie jak duża przerwa energetyczna, dobra odporność na utlenianie, doskonała stabilność termiczna, przewodność cieplna, obojętność chemiczna, istotne właściwości mechaniczne i szerokie zastosowania. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Warunki utwardzania: 250-350 °C, 20-30 min.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.
Zobacz wszystko