912085
Boron nitride nanotubes
Multiwalled, powder, >90%
Synonim(y):
BNNT
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>90%
Postać
nanotubes
powder
ciąg SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.