Kluczowe dokumenty
901047
Sigma-Aldrich
Molybdenum trioxide/PEDOT:PSS ink
viscosity 3 cP 
Synonim(y):
Avantama P-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, MoO3/PEDOT:PSS dispersion, MoO3/PEDOT:PSS ink
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opis
Solid content: 0.8 wt% crystalline MoO3/PEDOT:PSS
Formularz
dispersion
kolor
dark blue
wielkość cząstki
10-30 nm
lepkość
(25 °C) (6500s-1 shear rate)
3 cP
Zastosowanie
This ink is for charge selective layers in printed electronics. This ink is for spin-coating, doctor blading, or slot-die.
Przestroga
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake well.
  • Drying of deposited films at >100 °C.
Informacje prawne
Product of Avantama Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
63.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Profesor Rivnay (Northwestern University, USA) omawia wykorzystanie organicznych mieszanych przewodników jako alternatywy dla skutecznego połączenia jonowego świata biologii ze współczesną mikroelektroniką.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.