Kluczowe dokumenty
900965
CzSi
Synonim(y):
9-(4-tert-Butylphenyl)-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole, 9-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3,6-bis(triphenylsilyl)-9H-carbazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
Postać
solid
InChI
1S/C58H49NSi2/c1-58(2,3)44-34-36-45(37-35-44)59-56-40-38-52(60(46-22-10-4-11-23-46,47-24-12-5-13-25-47)48-26-14-6-15-27-48)42-54(56)55-43-53(39-41-57(55)59)61(49-28-16-7-17-29-49,50-30-18-8-19-31-50)51-32-20-9-21-33-51/h4-43H,1-3H3
Klucz InChI
WIHKEPSYODOQJR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.