Merck
900942
Sigma-Aldrich
Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldiphenylphosphine]nickel(II)
≥95%
Synonim(y):
SK-J004-1n
Wybierz wielkość
250 MG
993,00 zł
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
993,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H48ClFeNNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
790.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
C[Ni+]C1=CC=C(C#N)C=C1.[C]2(CP(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C][C][C][C]2P(C5CCCCC5)C6CCCCC6.[C]7[C][C][C][C]7.[Fe]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluating 1, 1?-Bis (phosphino) ferrocene Ancillary Ligand Variants in the Nickel-Catalyzed C?N Cross-Coupling of (Hetero) aryl Chlorides.
Clark J S, et al.
Organometallics, 36(3), 679-686 (2017)
Nickel?Catalyzed Monoarylation of Ammonia.
Borzenko A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3773-3777 (2015)
Nickel?Catalyzed Amination of Aryl Chlorides with Ammonia or Ammonium Salts.
Green R A and Hartwig J F
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(12), 3768-3772 (2015)
Ni?Catalyzed Amination Reactions: An Overview.
Marin M, et al.
Chemical Record, 16(4), 1819-1832 (2016)
Sarah Z Tasker et al.
Nature, 509(7500), 299-309 (2014-05-16)
Tremendous advances have been made in nickel catalysis over the past decade. Several key properties of nickel, such as facile oxidative addition and ready access to multiple oxidation states, have allowed the development of a broad range of innovative reactions.