Przejdź do
MAK537
Zestaw do oznaczania D-aminokwasów
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
genitourinary disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
D-aminokwasy nie są tak rozpowszechnione jak ich enancjomeryczne odpowiedniki w białkach, ale można je znaleźć w organizmach od bakterii (ściany komórkowe i antybiotyki) po ssaki (centralny układ nerwowy). Obecność D-aminokwasów w żywności jest również bardzo interesująca. Racemizacja L-aminokwasów podczas przetwarzania żywności może wpływać na jej jakość i wartość odżywczą.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania D-aminokwasów w tkankach, mleku i innych preparatach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania D-aminokwasów wykorzystuje katalizowane enzymatycznie utlenianie D-aminokwasów w celu przekształcenia barwnika w kolorową i fluorescencyjną formę. Absorbancja przy 570 nm lub intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia D-aminokwasów w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,86 do 500 µM dla testu kolorymetrycznego i 0,18 do 50 µM dla testu fluorymetrycznego.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)