900868
Ethylammonium bromide
≥98%
Synonim(y):
Ethanaminium bromide, Ethylamine hydrobromide, Greatcell Solar®, Monoethylammonium bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
CCN.Br
InChI
1S/C2H7N.BrH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
Klucz InChI
PNZDZRMOBIIQTC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3