Kluczowe dokumenty
900678
AMPA-functionalized silica gel
≥99%
Synonim(y):
Si-Aminopropyl-N1,N-bis(kwas metylofosfonowy) - funkcjonalizowany żel krzemionkowy, 10019 AMPA, Si-AMPA, Żel krzemionkowy funkcjonalizowany kwasem aminometylofosfonowym
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
powder
okres trwałości
2 yr (expiration date period)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
powierzchnia
480-550 m2/g
pojemność
≥0.80 mmol/g loading(molecular loading)
gęstość nasypowa
707 g/L (typical tap density)
Zastosowanie
Zmiatacz metali: Al, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Mn, Nd, Pm, Pr, Sb, Sm, Tb, Tm, V i Yb.
Przestroga
W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie produktu w chłodnym miejscu (<8 °C) w atmosferze obojętnej (argon), jeśli to możliwe.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?