806625
Graphene nanoplatelets
powder, polycarboxylate functionalized, hydrophilic
Synonim(y):
GNPs, graphenit-HYDRO
Wybierz wielkość
1470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1470,00 zł
Polecane produkty
opis
Dispersibility: water (high stability in aqueous medium)
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Carbon, >70 wt. %
Oxygen, >10 wt. %
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Druk 3D to rodzaj produkcji addytywnej, który może być wykorzystywany do szybkiego wytwarzania komponentów o wysoce konfigurowalnych geometriach.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.