900440
Orange light-emitting PPV copolymer
Synonim(y):
9829 PDO-123
Wybierz wielkość
5490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5490,00 zł
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Rozpuszczalny pomarańczowy kopolimer PPV emitujący światło.
- Doskonała powtarzalność.
- Szerokie spektrum emisji.
- Wysoka wydajność.
- Bardzo niskie napięcie pracy.
- Bardzo długa żywotność DC i AC.
- Wysoka stabilność temperaturowa (>100 °C).
Typowa wydajność mierzona w standardowym urządzeniu (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/PDO-123 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- Maks. wydajność: 5,0 Cd/A.
- V_on: 2,0 V.
- V przy 100 cd/m2: 2,6 V.
- V przy 1000 cd/m2: 3,3 V.
- Maks. wydajność energetyczna: 5,5 lm/W.
- Zewnętrzny efekt kwantowy: 3,5%.
- CIE1931 przy 100 cd/m2: (0,60, 0,40).
- Żywotność DC przy 100 cd/m2 w RT: >>25000.
Uwaga dotycząca przygotowania
- 5 g/L w toluenie do powlekania wirowego.
- Specjalny preparat wymagany do drukarek atramentowych.
- Przygotowanie urządzenia powinno odbywać się w atmosferze N2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)