Kluczowe dokumenty
900235
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 540 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Wybierz wielkość
250 μL
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μL
2230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
dispersion
λmaks.
525 nm
fluorescencja
λem 540 nm
λem 540 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reactive group: Amine.
Zastosowanie
The amine functionalized CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) find applications in bioimaging and biosensing. The three main conjugation approaches reported in literature are conjugation using glutaraldehyde as a linker, conjugations with carboxylic acid containing molecules by using 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) coupling, and direct conjugation with isothiocyanates bearing molecules.[1][2][3][4]
Przestroga
Do not freeze.
Informacje prawne
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Wei Tay et al.
Scientific reports, 4, 3918-3918 (2014-01-30)
Phase distortions due to scattering in random media restrict optical focusing beyond one transport mean free path. However, scattering can be compensated for by applying a correction to the illumination wavefront using spatial light modulators. One method of obtaining the
Kumar P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 404-404 (2014)
Kavitha Pathakoti et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 163-171 (2013-04-17)
Quantum dots (QD) nanoparticles have been widely used in biomedical and electronics fields, because of their novel optical properties. Consequently it confers enormous potential for human exposure and environmental release. To increase the biocompatibility of QDs, a variety of surface
Lily Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 5(2), 235-243 (2008-12-18)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) targeted nanoparticle are developed by conjugating a single-chain anti-EGFR antibody (ScFvEGFR) to surface functionalized quantum dots (QDs) or magnetic iron oxide (IO) nanoparticles. The results show that ScFvEGFR can be successfully conjugated to the nanoparticles
Produkty
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.