900238
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 600 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
Formularz
dispersion
λmaks.
585 nm
fluorescencja
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.