Kluczowe dokumenty
900222
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in H2O
fluorescencja
λem 580 nm
λem 580 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grupa reaktywna: Kwas karboksylowy.
Zastosowanie
Warstwa organiczna kropek kwantowych (QD) CdS/ZnS lub CdSe/ZnS z kwasem karboksylowym jako grupą reaktywną składa się z monowarstwy kwasu oleinowego/oktadecyloaminy i monowarstwy polimeru amfifilowego. Całkowita grubość warstw organicznych na tych QD wynosi około 4 nm. Znajdują one wiele zastosowań w bioobrazowaniu i biosensingu.
Przestroga
Do not freeze.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Produkty
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.