Merck
88067
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphthalic anhydride
≥98.0% (CH)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.50
Beilstein:
353504
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (CH)
mp
293-297 °C
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)