Merck
87652
Sigma-Aldrich
Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]phosphonium fluoride solution
~0.3 M in benzene
Synonim(y):
Phosphazenium fluoride P5-F
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H72FN16P5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solution
stężenie
~0.3 M in benzene
ciąg SMILES
[F-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.FH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
YZLHWBJVVXMBGF-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Extremely strong and lipophilic "naked" fluoride source which can be dried without decomposition
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R. Schwesinger et al.
GIT, 897-897 (1992)
M. Wollenweber et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 106, 84-84 (1994)