Merck
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamide
≥99.0%
Synonim(y):
TES
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.32
Beilstein:
1773566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
tw
249-251 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)