Kluczowe dokumenty
862169
2-cis,4-trans-Abscisic acid
synthetic, 98%
Synonim(y):
(±)-Abscisic acid, (2Z,4E)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, ABA, Dormin
Wybierz wielkość
303,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
303,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
186-188 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
Klucz InChI
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chiralna separacja kwasu abscysynowego: Badania wykazały bezpośrednią chiralną separację kwasu abscysynowego przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kolumną fenylową i fazą ruchomą gamma-cyklodekstryny, rozwijając metody analityczne niezbędne do badania hormonów stresu roślinnego (Terashima et al., 2023).
- Aktywność hamująca oksydazę ksantynową: Badanie obejmujące pochodne kwasu abscysynowego wykazało znaczącą aktywność hamującą oksydazę ksantynową, oferując potencjalne korzyści zdrowotne i zastosowania terapeutyczne (Miyata et al., 2019).
- Potencjał przeciwnowotworowy: Ekstrakty zawierające kwas abscysynowy z endofitycznych grzybów namorzynowych wykazywały właściwości cytotoksyczne i indukowały zatrzymanie cyklu komórkowego G(0)/G(1) oraz apoptozę w ludzkich komórkach nowotworowych, podkreślając ich potencjał w strategiach leczenia raka (Zhou et al., 2018).
- Aktywność przeciwcukrzycowa: Ekstrakty zawierające kwas abscysynowy z endofitycznego grzyba wykazały obiecującą aktywność przeciwcukrzycową, potencjalnie poprawiając możliwości leczenia cukrzycy poprzez badania nad produktami naturalnymi (Uzor et al., 2017).
- Tolerancja glukozy i redukcja insulinemii: Przełomowe badanie wykazało, że mikrogramowe ilości kwasu abscysynowego w ekstraktach owocowych znacząco poprawiają tolerancję glukozy i obniżają poziom insuliny u szczurów i ludzi, co sugeruje jego zastosowanie jako suplementu diety w leczeniu cukrzycy (Magnone et al., 2015).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?