Merck
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
Synonim(y):
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
1721794
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −38° in 6 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)