858455
3-Isobutyl-1-methylxanthine
99%
Synonim(y):
1-Methyl-3-isobutylxanthine, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purinedione, IBMX
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
200-201 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves