852481
6-Chloropurine riboside
99%
Synonim(y):
6-Chloropurine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
mp
158-162 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(Cl)ncnc23
InChI
1S/C10H11ClN4O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
XHRJGHCQQPETRH-KQYNXXCUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3