Merck
81964
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-piperidylacetic acid
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
1-Boc-4-piperidineacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.30
Beilstein:
7028968
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-6-4-9(5-7-13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)