Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
grade
battery grade
Quality Segment
form
solution
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
2.0 M (LiPF6 in PC)
impurities
≤15 ppm H2O, ≤50 ppm HF
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Ca: ≤1 ppm, Fe: ≤1 ppm, K: ≤1 ppm, Na: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
General description
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description in propylene carbonate, 2.0 M LiPF6 PC, battery grade | description in ethylmethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 EMC, battery grade | description in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50(v/v), battery grade | description in propylene carbonate, 1.0 M LiPF6 in PC, battery grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 2.0 M (LiPF6 in PC) | concentration 2.0 M (LiPF6 in ETC) | concentration (2.0 M LiPF6 in EC/DMC) | concentration (1.0 M LiPF6 in PC) |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade | grade battery grade |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
| impurities ≤50 ppm HF, ≤15 ppm H2O | impurities ≤15 ppm H2O, ≤50 ppm HF | impurities ≤50 ppm HF, ≤15 ppm H2O | impurities <50 ppm HF, <15 ppm H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium hexafluorophosphate solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Bone,Teeth
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-32-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?