Merck
809373
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate-34S
≥98 atom % 34S, ≥98 atom %
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)234SO4
Masa cząsteczkowa:
134.04
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥98 atom % 34S
Próba
≥98 atom %
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)