808857
Gold nanoparticles
30 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Biotin Gold
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEG 5000
Poziom jakości
Postać
dispersion in H2O
nanoparticles
opakowanie
pkg of 0.5 mL
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
2.46 mg/mL in H2O
OD
50
powierzchnia
10.3 m2/g
średnica
30 nm
pH
5-7
gęstość
1.00 g/cm3
peak SPR wavelength
526 nm
grupa funkcyjna
biotin
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1