808202
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -3.9eV
Synonim(y):
Avantama N-11-Jet, Nanograde N-11-Jet, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Polecane produkty
Formularz
dispersion
stężenie
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
praca wyjścia
-3.7--4.1 eV
wielkość cząstki
8-16 nm
lepkość
8-14 cP
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and(optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.