Merck
807931
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Masa cząsteczkowa:
63.55
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
nanowires
stężenie
~5 mg/mL (in IPA)
śr. × dł.
~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2