Merck
806013
Sigma-Aldrich
APN-BCN
95%
Synonim(y):
Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyl (4-(cyanoethynyl)phenyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N2O2
Masa cząsteczkowa:
318.37
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N#CC#CC1=CC=C(NC(OCC2C3CCC#CCCC23)=O)C=C1
InChI
1S/C19H16N2O2/c20-13-5-6-14-9-11-15(12-10-14)21-19(22)23-18-16-7-3-1-2-4-8-17(16)18/h9-12,16-18H,3-4,7-8H2,(H,21,22)
Klucz InChI
LVFLVSUFJDGHRN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
APN-BCN is a bifunctional crosslinker for thiol-to-azide coupling. The coupling can be performed with high selectivity in biological medium using mild reaction conditions.
Uwaga dotycząca przygotowania
Standard protein labeling procedure (cysteine labeling).
  • Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
  • Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
  • Incubate at room temperature for 2 hours.
  • If necessary; purify the protein-BCN conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
  • The conjugate can be readily coupled with azide-containing molecules by incubating the components in an aqueous buffer.
*Note: avoid thiol-containing buffers.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergii Kolodych et al.
Bioconjugate chemistry, 26(2), 197-200 (2015-01-24)
Amine-to-thiol coupling is the most common route for the preparation of antibody-drug conjugates (ADC). It is usually achieved by using heterobifunctional reagents possessing an activated ester at one end and a maleimide group at the other. However, maleimide-based conjugates were