Merck
805769
Sigma-Aldrich
1-Butene-d8
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD2=CDCD2CD3
Masa cząsteczkowa:
64.16
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
gas
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2
Klucz InChI
VXNZUUAINFGPBY-BGWBEDHISA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-112.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-80 °C - closed cup